Human recombinant siglec-15 (from HEK293 cells)
Lieferant: ACRO Biosystems
Zertifikate
Über diesen Artikel
Human Siglec-15 / CD33L3 Protein, Mouse IgG2a Fc Tag.
Spezifikationen
- Konjugation:Unconjugated
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:HEK293 cells
- Spezies:Human
- Tag sequence:Mouse IgG2a Fc Tag
- Lagerbedingungen:–20 °C
- Gen-ID:Q6ZMC9-1
- Proteinsynonym:Siglec-15|SIGLEC-15|Siglec15|CD33L3|CD33 antigen-like 3|sialic acid-binding Ig-like lectin 15
- Protein/Peptid-Name:Siglec-15
- Molecular weight:53,4 kDa
- Endotoxinspiegel:Low
- Zusammensetzung:Please contact us for detailed information.
- Transporttemperatur:RT