Human recombinant CEACAM-5 (from HEK293), Acro Biosystems
Lieferant: ACROBIOSYSTEMS
Zertifikate
Über diesen Artikel
Spezifikationen
- Konjugation:Unconjugated
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:HEK293 cells
- Spezies:Human
- Lagerbedingungen:–20 °C
- Endotoxingehalt:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
- Biologische Aktivität:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Gen-ID:P06731
- Frei von Trägern:Y
- Frei von Proteasen:Y
- Tierfrei:Y
- Proteinsynonym:Meconium antigen 100|CEA|CD66e|CEACAM-5
- Protein/Peptid-Name:CEACAM-5
- Purity:>95%
- Molecular weight:72,2 kDa
- Endotoxinspiegel:Low
- Zusammensetzung:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Frei von Nukleasen:Y
- Transporttemperatur:Powder,RT