3-Fluoro-4-[3-(trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-1-yl]aniline hydrochloride
Artikelnr. APOSPC410079-1G
Lieferant: Apollo Scientific
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Bottle
- VE:1 g
- Seq:3047
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:335.728 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
Formel:C₁₄H₁₃F₄N₃·ClH
MDL-Nummer:MFCD25371102