IDS Gate
Gateway mit REST API Schnittstelle für die Bereitstellung von Datensätzen.
Geeignet für die Parameter pH, Redox, Leitfähigkeit und Gelöst-Sauerstoff von IDS Funksensoren.
- Sichere, automatisierte Messdatenerfassung
- Manipulationssicher, GxP-konforme Zusatzdaten (Metadaten)
- Zukunftssicheres Datenformat (JSON)
Das IDS Gate stellt eine Software-Schnittstelle (API) dar, über die sich IDS-Funksensoren in ein bestehendes Netzwerk integrieren lassen.
Über die Schnittstelle lassen sich Mess- und Metadaten automatisiert in ein Datenbanksystem (z. B. LIMS) oder ein Tabellenkalkulationsprogramm (z. B. Microsoft Excel) übertragen. Die Datenübertragung erfolgt kabellos über einen Barcodeleser oder die IDS Funksensoren. Das IDS Gate stellt die Daten im JSON-Format zur Verfügung. JSON ist ein Datenformat, das gewährleistet, dass die Daten sowohl von maschinellen Auswertesystemen, wie LIMS oder Excel, als auch von Menschen sehr einfach zu lesen sind. Die Datenübertragung erfolgt verschlüsselt über HTTPS. Für die digitale Langzeitarchivierung können die Daten neben JSON auch als PDF/A bereitgestellt werden. Die browserbasierte Visualisierung ermöglicht, Daten unabhängig von Betriebssystemen auf netzwerkfähigen Geräten wie Smartphone, Tablet oder Monitor in Echtzeit darzustellen.
: Im Lieferumfang ist ein Netzteil und eine WiFi/BT Antenne enthalten.
- Bezeichnung:IDS Gate
- Cat. No.:WTWA1FD680
- Schnittstelle:WiFi|Bluetooth|Ethernet
- B×T×H:139×100×45 mm
- Gewicht:210 g