ContactUsLinkComponent
VWR®LABWASH® Classic Universal, Detergent and cleaning agent for ultrasonic baths
Artikelnr. 88289.360
Lieferant:  VWR Chemicals
undefined
VWR®LABWASH® Classic Universal, Detergent and cleaning agent for ultrasonic baths
Artikelnr. 88289.360
Lieferant:  VWR Chemicals
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    LABWASH® Classic Universal - alkalischer, pulverförmiger Universalreiniger für die Nutzung in Ultraschallbädern
  • Packung:
    Plastic container
  • VE:
    5 kg
  • Temperaturbereich:
    cold up to +60 °C
  • pH-Wert:
    11,9 (1%)
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Alkaline, powerful universal cleaning agent for use in ultrasonic baths or for manual cleaning in an immersion bath.
  • Powerful cleaning agent
  • High material compatibility
  • Contains special corrosion inhibitors
  • Weakly foaming
VWR LABWASH® Classic Universal zeichnet sich durch einen hohen Gehalt an Phosphaten in Kombination mit Dispergierhilfsmitteln und Tensiden aus. Diese Kombination bewirkt ein sehr starkes Reinigungsergebnis gegenüber organischen und anorganischen Verschmutzungen, wie Ölen, Eiweißen, Fetten, Harzen etc. Auch angebrannte und verkrustete Strukturen werden angelöst und angeweicht, so dass diese im Optimalfall abgespült werden können. Eine spezielle Tensid-Zusammensetzung sorgt für eine starke Durchdringung von Rückständen und einem regelrechten Kriecheffekt; weswegen von einer selbsttätigen Reinigung (je nach Einwirkzeit) gesprochen werden kann. Das Produkt ist frei von Ätzkali und Chlor und zeichnet sich durch eine hohe Materialverträglichkeit aus.
Einsatzkonzentration 0,5 – 2%, je nach Grad der Verschmutzung und Anwendungsfall; und Einwirkzeit: Einwirkzeit 10 – 20 min (im Einzelfall und nach Prüfung auch längere Einwirkzeit möglich)
Working temperature: Cold up to +60 °C