AuftragsverfolgungKontakt
M’Fadyean Stain solution, Sigma-Aldrich®
M’Fadyean Stain solution, Sigma-Aldrich®
Artikelnr.
M’Fadyean Stain solution, Sigma-Aldrich®
Artikelnr.
Anbieter:  
CAS Nummer:  
M’Fadyean Stain solution, Sigma-Aldrich®
CAS Nummer:  
Product Details & Documents
M′Fadyean Stain is used for capsule staining of Bacillus anthracis.
Synonyme:  Polychrom Methylene Blue Solution according to M'Fadyean
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur