Kollodium (Nitrocellulose in einer Mischung aus Ethanol und Diethylether) 2% in Amylacetat für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Catalog # 09817-100ML
Supplier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS Number:
Specifications
- VE:100 mL
- Seq:2440
Specifications
About this item
:
ADR:3,I
:GHS02
CAS Number:9004-70-0
MDL Number:MFCD00081525