Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Bromphenol Blue–Xylene Cyanole
Bromphenol Blue–Xylene Cyanole-Lösung, Sigma-Aldrich®
Bromphenol Blue–Xylene Cyanole-Lösung, Sigma-Aldrich®
B3269-5ML
:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
:
Bromphenol Blue–Xylene Cyanole-Lösung, Sigma-Aldrich®
B3269-5ML
:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
:
VE:
5 mL
Seq:
2210
:
:
GHS08
:
GHS07
:
Raumtemperatur