Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Fast Red Violet LB Base solution
Fast Red Violet LB Base solution, Sigma-Aldrich®
Fast Red Violet LB Base solution, Sigma-Aldrich®
912-10ML
:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
:
Fast Red Violet LB Base solution, Sigma-Aldrich®
912-10ML
:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
:
VE:
10 mL
Seq:
2275
:
:
8,III
:
GHS05
:
Kühlschrank
:
1
:
MFCD00007780