Chemikalienbeständige Handschuhe, Nitril, KleenGuard® G80
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Zertifikate
Über diesen Artikel
Diese Handschuhe können für die Handhabung von Chemikalien, in der Produktion, Konstruktion und Landwirtschaft, gewerblichen Reinigung und bei hausmeisterlichen Dienstleistungen sowie im öffentlichen Dienst verwendet werden.
- Ungefüttert: Risiko der Flusenkontamination ist reduziert
- Mehr Länge zum Schutz von Handgelenk und Unterarm
- Sandpatchstruktur auf Fingern und Handfläche für verbesserte Nass- und Trockengriffigkeit
Die Handschuhe schützen vor Ölen, Fetten, Säuren, Ätz- und Lösungsmitteln.
Certifications: Kat. III; AQL 0,65
Spezifikationen
- Catalog No:
- KIMB25625
- KIMB25624
- KIMB25623
- KIMB25622
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:
- Handspezifisch
- Handspezifisch
- Handspezifisch
- Handspezifisch
- Einweg / wiederverwendbar:
- wieder verwendbar
- wieder verwendbar
- wieder verwendbar
- wieder verwendbar
- Gepudert/ungepudert:
- Ungepudert
- Ungepudert
- Ungepudert
- Ungepudert
- Material:
- Nitril
- Nitril
- Nitril
- Nitril
- Oberfläche:
- Textured finish on fingertips and palm
- Textured finish on fingertips and palm
- Textured finish on fingertips and palm
- Textured finish on fingertips and palm
- Stulpenart:
- Stulpe (Gauntlet)
- Stulpe (Gauntlet)
- Stulpe (Gauntlet)
- Stulpe (Gauntlet)
- Fingerdicke:
- 21 mil
- 21 mil
- 21 mil
- 21 mil
- EN Standard:
- EN 388:4101; EN 374-3: AJK
- EN 388:4101; EN 374-3: AJK
- EN 388:4101; EN 374-3: AJK
- EN 388:4101; EN 374-3: AJK