ContactUsLinkComponent
Fasshalterung zum Abstellen von Gebinden, V2A
Fasshalterung zum Abstellen von Gebinden, V2A
  331-0382
 :  BURKLE
undefined
Fasshalterung zum Abstellen von Gebinden, V2A
  331-0382
 :  BURKLE
  • Bezeichnung:
    Fasshalterung
  • VE:
    1
Die höhenverstellbare Abstellfläche der Fasshalterung bietet Platz, um Abfüllgebinde direkt unter dem Auslauf von Fasspumpen abzustellen. Die Gefahr, dass die Flüssigkeit beim Abfüllen aus großer Höhe spritzt – z.B. wenn das Abfüllgebinde auf dem Boden steht – wird so verhindert.
  • Edelstahl V2A
  • Für Fässer mit 60 Liter bis 220 Liter (Randhöhe mind. 10 mm)
  • Höhenverstellbare Abstellfläche
  • Größe Abstellfläche: 240×240 mm
  • Höhe Abfüllgebinde: max. 470 mm (bei Einsatz mit Auslaufschlauch)
  • Tragkraft: 10 kg
Zudem hat der Anwender beim Abfüllen beide Hände frei und kann größere Mengen bequem entnehmen. Auf der Abstellfläche lässt sich auch eine Waage mit Behälter platzieren, auf diese Weise kann die abzufüllende Flüssigkeit genau abgemessen werden. Der Halter ist für Bürkle Pumpen mit Auslaufbogen oder Auslaufschlauch einsetzbar. Auslaufschläuche lassen sich einfach in die wegklappbare Befestigung einstecken. Einsetzbar für Kunststoff- und Edelstahlfässer.