AuftragsverfolgungKontakt
Nitrite test strips, Dosatest
Nitrite test strips, 0 • 0.1 • 0.3 • 0.6 • 1 • 2 • 3 g/L NO₂⁻, Griess' reaction, 100, 100
  85705.601
Nitrite test strips, Dosatest
  85705.601
 :  
Nitrite test strips, Dosatest
Nitrite test strips, Dosatest
Nitrite test strips, 0 • 0.1 • 0.3 • 0.6 • 1 • 2 • 3 g/L NO₂⁻, Griess' reaction, 100, 100
 :  
32,30 €
1 * 100 ST
Semi-quantitative test strips for the determination of nitrite.
  • Ideal for rapid and easy analysis of nitrite directly on-site
  • No maintenance or calibration is required
Colour change: Yellow to red
 : Delivered as 100 test strips in a tube, instruction leaflet in a box
 : Strongly acidic solutions must be diluted with dilute sodium hydroxide and strongly alkaline samples with dilute sulphuric acid to pH 4 to 6.
  • Chemische Methode:
    Griess' reaction
  • VE:
    100
  • Bezeichnung:
    Nitrite test strips
  • Tests pro Kit:
    100
  • Messbereich:
    0 • 0.1 • 0.3 • 0.6 • 1 • 2 • 3 g/L NO₂⁻
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.