AuftragsverfolgungKontakt
Copper test strips, Dosatest | Avantor
Copper test strips, Dosatest
Copper test strips, 0 • 10 • 30 • 100 • 300  mg/L Cu⁺ ²⁺, Biquinoline, 100, 100
Artikelnr. 85696.601
Anbieter:   VWR Chemicals
Copper test strips, Dosatest
Artikelnr. 85696.601
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  
Copper test strips, Dosatest
Copper test strips, Dosatest
Copper test strips, 0 • 10 • 30 • 100 • 300  mg/L Cu⁺ ²⁺, Biquinoline, 100, 100
CAS Nummer:  
Preis
26,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Semi-quantitative test strips for the determination of copper.
  • Ideal for rapid and easy analysis of copper directly on-site
  • No maintenance or calibration is required
Colour change: White to red-violet.
 : Delivered as 100 test strips in a tube with instruction leaflet.
 : Strongly acid solutions (pH < 2) have to be buffered to a pH value of 2 to 6 using solid sodium acetate.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Chemische Methode:
    Biquinoline
  • VE:
    100
  • Bezeichnung:
    Copper test strips
  • Tests pro Kit:
    100
  • Messbereich:
    0 • 10 • 30 • 100 • 300  mg/L Cu⁺ ²⁺
Spezifikationen