Analytischer Siebschüttler AS 200 jet
Catalog # 510-1379
Supplier: Retsch GmbH
Specifications
- Max. Charge/Siebgutmenge:0,1 kg
- Messbereich:10 µm - 4 mm
- Verwendbare Sieb-Ø:203 mm
- Modell:AS 200 jet
- Schnittstellen:Yes
- Intervallbetrieb:-
- Max. Siebturmmasse:-
- Max. Fraktionen (je nach Siebgröße):1 (2 with cyclone)
- Programme:max. 9
- Siebturmhöhe:25 - 50 mm
- Drehzahl:digital 5 - 55 min⁻¹ (nozzle)
- Zeiteinstellung:digital 1 - 99 min
- Gewicht:14 kg
- Mit Prüfzeugnis / kalibrierbar:-
- B×T×H:460×305×288 mm
- VE:1
- Typ:AS 200 jet
Specifications
About this item
Die analytische Luftstrahlsiebmaschine von Retsch ist besonders für die Trennung feiner Pulver geeignet, die eine effiziente Dispersion und Desagglomeration erfordern. Die typischen Anwendungen umfassen Baustoffe, Mehl, Gewürze, Kunststoffe und Pharmazeutika. Die EasySieve® Software dient zur automatischen Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse.
- Reproduzierbare Ergebnisse dank der Open Mesh-Funktion, welche die Anzahl an netzartigen Partikeln reduziert
- Schnellstartmodus für einfache Bedienung
- Kurze Siebzeiten von 2 bis 3 Minuten
- Geräuscharmer Betrieb dank integriertem Geräuschdämpfer
Gemäß DIN EN ISO 9000 ff.
Ordering information: Das Gerät wird mit manueller Vakuumsteuerung, Siebabdeckung, Schalldämmer und Gummihammer geliefert. Siebe und Zubehörteile müssen separat bestellt werden.