Zubehör für Röhrchen zum Spektralphotometer NOVA und Picco
Lieferant: Merck
Zertifikate
Über diesen Artikel
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Universelle Pipettenspitzen
Lieferant: VWR Collection
VWR® Gesichtstücher
Lieferant: VWR Collection
Testsätze, Ammonium, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Testsätze, TOC, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
Testsätze, Chlorid, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
pH-Elektroden, SenTix® PLUS
Lieferant: WTW
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Testsätze, CSB-Küvettentest, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Schwefelsäure ≥96%, Supelco®
Lieferant: Merck
VWR® Messkolben, Klasse A, Glas, Klar, NS-Kunststoffstopfen
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Flaschen zur Wasserprobenahme mit manipulationssicherer Kappe
Lieferant: VWR Collection
pH-Teststreifen, nicht-blutend, Dosatest
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
CHEMETS SULFID 0-10 PPM REFILL AMPOUL 1 * 1 KIT
Lieferant: CHEMetrics