ContactUsLinkComponent
Acrylic Imhoff cone rack, Nalgene®
Artikelnr. 532-0100
   Umweltschonende Herstellung
undefined
Acrylic Imhoff cone rack, Nalgene®
Artikelnr. 532-0100
   Umweltschonende Herstellung
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Portoir pour 3 cônes Imhoff
  • Environmentally Preferable:
    Umweltschonende Herstellung
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • VE:
    1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Securely hold three Imhoff cones with the durable and transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ Acrylic Imhoff Cone Rack, featuring a wide base for stability on the lab bench.
  • Transparent; easily see level of contents
  • Can also be used to hold 500 and 1000 ml Nalgene separatory funnels