Cutting tool, WebSeal™, chromacol
Artikelnr. 548-0233
Lieferant: CHROMACOL
Spezifikationen
- Bezeichnung:WebSeal™ Schneidewerkzeug
- Seq:40
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
This cutting tool allows removal of individual vials as a sealed unit, if required.