AuftragsverfolgungKontakt
Universal-Stativklemmen | Avantor
Universal-Stativklemmen
0 - 80 mm
Artikelnr. 241-7192
Anbieter:   BOCHEM
Universal-Stativklemmen
Artikelnr. 241-7192
Anbieter:  BOCHEM
Universal-Stativklemmen
Universal-Stativklemmen
0 - 80 mm
Preis
22,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium.
  • Die Finger der Klemmen sind zum Schutz der eingespannten Utensilien mit Korkeinlagen versehen
  • Ohne Muffe zur Stativbefestigung
  • Mit Flügelschraube zur schnellen und einfachen Befestigung
Spezifikationen
  • Spannweite:
    0 - 80 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.