Kreisschüttler mit Heizplatte, SM 30 AT
Catalog # 444-9132
Supplier: Edmund Bühler GmbH
Specifications
- Orbit:26 mm
- Schüttelbewegung:Kreisend
- Bezeichnung:Kreisschüttler mit Heizplatte, SM 30 AT control
- Modell:SM 30 AT control
- Max. load:25 kg
- Plattform B×T:560×400 mm
- Leistung:400 W
- Drehzahl:15 - 300 min⁻¹
- Gewicht:40 kg
- B×T×H:680×610×160 mm
- VE:1
Specifications
About this item
Kreisschüttler, Tischmodell, mit Heizplatte, geeignet zum Mischen von schwierigen Medien. Dieser Schüttler ist die ideale Lösung, wenn die Verwendung einer Inkubationshaube aufgrund der Verwendung von Lösungsmitteln nicht möglich ist (Lösungsmittel könnten elektrische Teile und andere Materialien der Inkubationshaube zerstören). Das Gerät verfügt über eine Digitalanzeige für Soll- und Istwerte und eine programmierbare Steuerung.
- Dauerbetrieb oder programmierbar
- Stufenlos einstellbarer Drehzahlbereich, und die Geräte können bei 5 bis 50 °C (85% relative Luftfeuchtigkeit) verwendet werden
- Temperaturbereich bis zu 120 °C mit einer Regelgenauigkeit von ±1 °C
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21.
Certifications: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21.
Delivery: Wird mit Heizplatte, jedoch ohne Rack-System geliefert; Zubehör muss separat bestellt werden. Geräte mit einem höheren maximalen Temperaturbereich sind ebenfalls erhältlich. Weitere Details erhalten Sie auf Anfrage.