Sicherheits-Halbstiefel, Schnürsystem, Compositelite™, Thor, FC11
: Portwest
Metallfrei, antistatisch, leichter Stiefel aus wasserabweisendem Ledermaterial mit einer langlebigen Zwei-Dichten-PU-/Gummisohle, die Öl und Hitze widersteht (300 °C).
- Stoßdämpfung im Fersenbereich
- Zehenkappe aus Verbundmaterial (200 J)
- Zwischensohle aus durchtrittsicherem Verbundmaterial
Design und Technik sind erstklassig, was einen stilvollen und dauerhaften Schutz bietet. Nichtmetallische Sicherheitskomponenten, ideal für die Industrielle Anwendung, mit einer starken und leichten Konstruktion.
Farbe: Schwarz
: EN ISO 20345; S3; SRC zertifiziert.
Frequently Bought Together