AuftragsverfolgungKontakt
Spill control pads | Avantor
Spill control pads
Spill control pads, PP, grey, 0,8 L
Artikelnr. PRTWSM20GRR
Anbieter:   Portwest
Spill control pads
Artikelnr. PRTWSM20GRR
Anbieter:  Portwest
Spill control pads
Spill control pads
Spill control pads, PP, grey, 0,8 L
Preis
171,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 200 ST
Product Details & Documents
These pads have open edges for quick wicking. High strength spunbound coverstocks prevent lint sticking to machine parts and hold the pads together even when saturated.
  • Each pad absorbs 0,5 litres
Zertifizierung: BS 7959-1, BS 7959-3
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Spill control pads, PP, grey
  • Absorptionsvermögen:
    0,8 L
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.