Flammfeste Warnschutzhosen, BizFlame™ Rain, S780
Lieferant: Portwest
Zertifikate
Über diesen Artikel
Atmungsaktiv und wasserdicht bietet dieses flammhemmende und antistatische Gewebe alles was Sie benötigen. Der voll elastische Bund und die hochgezogene Rückenpartie maximieren den Komfort, die Hosenträger sind mit einem Schnellverschluss-Schnallensystem ausgestattet.
- Windabweisend zum Schutz vor Windkälte
- Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
- Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
- Reißverschluss am Knöchel für leichtes Anziehen über Stiefel
- Außenstoff : Bizflame Rain 250 g
Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält.
Certifications: Standards: AS/NZS 1906.4, EN ISO 14116 Index 1, EN 1149 -5, RIS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY), EN 343:2019 KLASSE 3:3 X, EN 13034 Typ 6, EN ISO 20471 KLASSE 1
Caution: Bitte nur Pulver mit nicht-biologischer Herkunft verwenden. Bitte nicht mit Weichspüler waschen.
Spezifikationen
- Catalog No:
- PRTWS780YERS
- PRTWS780YERXXXL
- PRTWS780YERM
- PRTWS780YERXL
- PRTWS780YERL
- PRTWS780YER4XL
- PRTWS780YERXXL
- Modell:
- S780
- S780
- S780
- S780
- S780
- S780
- S780
- Anwendungsbereich Outfit:
- Feuerschutz, Industrie
- Feuerschutz, Industrie
- Feuerschutz, Industrie
- Feuerschutz, Industrie
- Feuerschutz, Industrie
- Feuerschutz, Industrie
- Feuerschutz, Industrie
- Riskobereich:
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend), Flammfest, Antistatisch
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend), Flammfest, Antistatisch
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend), Flammfest, Antistatisch
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend), Flammfest, Antistatisch
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend), Flammfest, Antistatisch
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend), Flammfest, Antistatisch
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend), Flammfest, Antistatisch
- Geschlecht:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Arm- oder Beinlänge:
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Stoff:
- 98% polyester, 2% antistatic carbon fibre
- 98% polyester, 2% antistatic carbon fibre
- 98% polyester, 2% antistatic carbon fibre
- 98% polyester, 2% antistatic carbon fibre
- 98% polyester, 2% antistatic carbon fibre
- 98% polyester, 2% antistatic carbon fibre
- 98% polyester, 2% antistatic carbon fibre
- Gewicht:
- 250 g
- 250 g
- 250 g
- 250 g
- 250 g
- 250 g
- 250 g