Work overalls with bib and braces, PW346
: Portwest
These work bib and brace showcases the best design, construction and performance. It offers a superb range of pockets including a double rule pocket, pre-shaped top loading knee pad pockets and an easy access thigh pocket.
- Durable polycotton fabric for high performance and maximum wearer comfort
- ID card holder for ID card display
- Easy access cargo pocket
- Hammer loop for secure storage of work tools
- Double rule pocket
Contrast fabric: 100% polyester oxford 600D 210 g.
Shell fabric: Kingsmill 300 g.
: EN 14404:2004+A1:2010 Type 2
- Catalog No:
- PRTWPW346ZBRS
- PRTWPW346ZBRXL
- PRTWPW346ZBRXXL
- PRTWPW346ZBRXXXL
- PRTWPW346BKRL
- PRTWPW346ZBRL
- PRTWPW346ZBRM
- PRTWPW346BKRM
- PRTWPW346BKRS
- PRTWPW346BKRXL
- PRTWPW346BKRXXL
- PRTWPW346BKRXXXL
- Modell:
- PW346
- PW346
- PW346
- PW346
- PW346
- PW346
- PW346
- PW346
- PW346
- PW346
- PW346
- PW346
- Anwendungsbereich Outfit:
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Geschlecht:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Arm- oder Beinlänge:
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Stoff:
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
Frequently Bought Together