ContactUsLinkComponent
Corning® Mouse native epidermal growth factor (from male submaxillary glands)
Artikelnr. 734-1304
Lieferant:  Corning
   Umweltschonende Herstellung
CAS-Nummer:  
Corning® Mouse native epidermal growth factor (from male submaxillary glands)
Artikelnr. 734-1304
Lieferant:  Corning
   Umweltschonende Herstellung
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    100 µG
  • Protein/Peptid-Typ:
    Nativ
  • Ursprung:
    Male submaxillary glands
  • Spezies:
    Mouse
  • Environmentally Preferable:
    Umweltschonende Herstellung
  • Lagerbedingungen:
    Stable for at least three months at 2 to 8 °C (lyophilised) or ≤ three months at −20 °C (solubilised).
    Do not store in frost-free freezer.  Avoid multiple freeze-thaw cycles.
  • Umweltzertifizierung:
    ISO 14001 - Bedford
  • Protein/Peptid-Name:
    Epidermal Growth Factor
  • Purity:
    Purity >95% by SDS-PAGE and >80% by pH 9,9 PAGE
    Tested for ability to stimulate proliferation of human foreskin fibroblasts in serum-containing
    medium
    Filtered (0,2 µm membrane) and tested and found negative for bacteria, fungi and mycoplasma
  • Molecular weight:
    6,1 kD
  • Konzentration:
    5 - 100 ng/ml medium depending on cell type
  • Zusammensetzung:
    Lyophilised from ammonium acetate, carrier-free; reconstitute in dH₂O
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Beim epidermalen Wachstumsfaktor (Epidermal Growth Factor, EGF) handelt es sich um ein mitogenetisches Protein mit einem niedrigen molekularen Gewicht, das die Vermehrung verschiedener Zelltypen in vitro fördert. EGF kann auch für Rezeptor-, Genexpressions- und Wundheilungsstudien sowie für die Kultivierung von Zellen in Kultursystemen mit wenig Serum oder serumfreien Kultursystemen verwendet werden.
EGF can also be used for receptor, gene expression, wound healing studies, and to culture cells in reduced-serum or serum-free culture systems.
Mouse natural EGF are tested for ability to stimulate proliferation of human foreskin fibroblasts in serum-containing medium. Human recombinant EGF are shown to stimulate proliferation of human foreskin fibroblasts in serum-containing medium. All products are filtered (0.2 µm membrane) and tested and found negative for the presence of bacteria, fungi, and mycoplasma.