Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Analytical standard, Neomycin-trisulfate salt hydrate, reference material, Fluka™
  HONCR1710-100MG
 :  
Analytical standard, Neomycin-trisulfate salt hydrate, reference material, Fluka™
  HONCR1710-100MG
 :  

 

  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    100 mg
  • Normen:
    Reference material
  • CAS Nr.:
    1405-10-3
  • Bezeichnung:
    Neomycin-trisulfate salt hydrate
  • Formel:
    C₂₃H₄₆N₆O₁₃·₃H₂SO₄·xH₂O
  • Lagertemperatur:
    2…8 °C
  • Bezeichnung:
    Neomycin-trisulfate salt hydrate
  • Form:
    Neat