Nitrate standard for ion chromatography, (CRM), Fluka™
Artikelnr. HONCE3031-100ML
Lieferant: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:H₂O
- Packung:Plastic bottle
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Nitrate standard for IC
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Certified Reference Material (CRM)
- Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).