AuftragsverfolgungKontakt
NexION AFT single-element solution
NexION AFT single-element solution
NexION AFT Single-Element Solution, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Artikelnr. HONCE2196-100ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
NexION AFT single-element solution
Artikelnr. HONCE2196-100ML
CAS Nummer:  
NexION AFT single-element solution
NexION AFT Single-Element Solution, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
121,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
2 g/L Iron (Fe) in HNO₃ 2%
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Matrix:
    2% HNO₃
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    NexION AFT Single-Element Solution