AuftragsverfolgungKontakt
NexION dual detector solution
NexION Dual Detector Solution, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Artikelnr. HONCE2195-100ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
NexION dual detector solution
Artikelnr. HONCE2195-100ML
CAS Nummer:  
NexION dual detector solution
NexION Dual Detector Solution, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
307,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
200 g/L each of Al, Ba, Ce, Co, Cu, In, Li, Mg, Mn, Ni, Pb, Tb, U, Zn in HNO₃ 2%
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Matrix:
    2% HNO₃
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    NexION Dual Detector Solution
Spezifikationen