NexION standard/DRC mode detection limit solution
Artikelnr. HONCE2192-100ML
Lieferant: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Matrix:0,5% HNO₃
- Packung:Plastic bottle
- VE:100 mL
- Bezeichnung:NexION Standard/DRC Mode Detection Limit Solution
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Certified Reference Material (CRM).
Blank Solution in HNO₃ 0.5%