Elan 6000/5000 plasma setup solution Hg for ICP
Artikelnr. HONCE2185-100ML
Lieferant: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Matrix:2% HNO₃
- Packung:Plastic bottle
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Elan 6000/5000 Plasma Setup Solution Hg
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Certified Reference Material (CRM).
10 g/L each of Ba, Cd, Ce, Cu, Ge, Pb, Mg, Rh, Sc, Tb, Tl in HNO₃ 2%