Elan 9000/6100 setup stability masscal solution Hg for ICP
Artikelnr. HONCE2183-100ML
Lieferant: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Matrix:1% HNO₃
- Packung:Plastic bottle
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Elan 9000/6100 Setup Stability Masscal Solution Hg
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Certified Reference Material (CRM).
10 g/L each of Ba, Ce, Cd, Cu, In, Pb, Mg, Rh, U in HNO₃ 1%