Multi-element solution 1 for AA and ICP-OES
Artikelnr. HONCE2177-100ML
Lieferant: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Matrix:2% HNO₃
- Packung:Plastic bottle
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Multi-Element Solution 1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of Be, Bi, Ce, Co, In, Mg, Ni, Pb, U in HNO₃ 2%