Universal Data Acquisition Standard 1 for ICP
Artikelnr. HONCE2221-100ML
Lieferant: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Matrix:5% HNO₃
- Packung:Plastic bottle
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Universal Data Acquisition Standard 1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Sc, Tb, Th, Tm, Y, Yb in HNO₃ 5%