AuftragsverfolgungKontakt
Multi-element solution for ICP, (3 components) | Avantor
Multi-element solution for ICP, (3 components)
Multi-Element Solution for ICP, (3 components), 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Artikelnr. HONCE2132-100ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Multi-element solution for ICP, (3 components)
Artikelnr. HONCE2132-100ML
CAS Nummer:  
Multi-element solution for ICP, (3 components)
Multi-Element Solution for ICP, (3 components), 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
305,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
1000 mg/L each of K, Na, P in HNO₃ 5%
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Matrix:
    5% HNO₃
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Multi-Element Solution for ICP, (3 components)
Spezifikationen