AuftragsverfolgungKontakt
Multi-element solution 5 for ICP | Avantor
Multi-element solution 5 for ICP
Multi-Element Solution 5, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Artikelnr. HONCE2121-100ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Multi-element solution 5 for ICP
Artikelnr. HONCE2121-100ML
CAS Nummer:  
Multi-element solution 5 for ICP
Multi-Element Solution 5, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
267,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of B, Ge, Mo, Nb, P, Re, S, Si, Ta, Ti, W, Zr in HNO₃ 2%
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Matrix:
    2% HNO₃
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Multi-Element Solution 5
Spezifikationen