AuftragsverfolgungKontakt
Interference check solution 2 for ICP
Interference check solution 2 for ICP
Interference Check Solution 2, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Artikelnr. HONCE2119-100ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Interference check solution 2 for ICP
Artikelnr. HONCE2119-100ML
CAS Nummer:  
Interference check solution 2 for ICP
Interference Check Solution 2, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
422,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Zn in HNO₃ 2%
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Matrix:
    2% HNO₃
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Interference Check Solution 2