Mixed calibration standard 4 for ICP
Artikelnr. HONCE2097-100ML
Lieferant: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Matrix:5% HNO₃
- Packung:Plastic bottle
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Mixed Calibration Standard 4
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Certified Reference Material (CRM).
1000 mg/L Ca, 400 mg/L K, 200 mg/L each of Al, Na, 20 mg/L each of Cr, Ni in HNO₃ 5%