ContactUsLinkComponent
Environmental initial calibration verification for ICP
Artikelnr. HONCE2028-100ML
Lieferant:  Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:  
Environmental initial calibration verification for ICP
Artikelnr. HONCE2028-100ML
Lieferant:  Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Matrix:
    10% HNO₃
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Environmental Initial Calibration Verification
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Certified Reference Material (CRM).
1000 g/L each of Ca, Fe, K, Mg, Na, Sr, 10 g/L each of Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, Th, U in HNO₃ 10%