Multi-element calibration standard-4B for ICP
Artikelnr. HONCE2025-100ML
Lieferant: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Matrix:2% HNO₃/tr. HF
- Packung:Plastic bottle
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Multi-Element Calibration Standard-4B
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of B, Ge, Mo, Nb, P, Re, S, Si, Ta, Ti, W, Zr in HNO₃ 2%, tr HF