ICP-MS tuning solution
Artikelnr. HONCE2007-100ML
Lieferant: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Matrix:2% HNO₃
- Packung:Plastic bottle
- VE:100 mL
- Bezeichnung:ICP-MS Tuning Solution
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of Li , Mg, Y, Ce, Tl, Co in HNO₃ 2%