ContactUsLinkComponent
Internal standard mix for ICP-MS systems
Artikelnr. HONCE2006-100ML
Lieferant:  Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:  
Internal standard mix for ICP-MS systems
Artikelnr. HONCE2006-100ML
Lieferant:  Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Matrix:
    10% HNO₃
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Internal Standard Mix
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Certified Reference Material (CRM).
100 mg/L each of Bi, Ge, In, 6Li, Lu, Rh, Sc, Tb in HNO₃ 10%