ContactUsLinkComponent
Palladium(II)nitrat 2 g/L in Salpetersäure 1% Matrixmodifizierlösung, für die Atomabsorptionsspektroskopie, Fluka™
Palladium(II)nitrat 2 g/L in Salpetersäure 1% Matrixmodifizierlösung, für die Atomabsorptionsspektroskopie, Fluka™
Catalog # HONCE4602-50ML
CAS Number:  
Palladium(II)nitrat 2 g/L in Salpetersäure 1% Matrixmodifizierlösung, für die Atomabsorptionsspektroskopie, Fluka™
Catalog # HONCE4602-50ML
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    50 mL
  • Seq:
    2370
Specifications
Specification Test Results
  • Matrix:
    HNO₃ 1%
  • Concentration:
    Pd(NO₃)₂ 2000 mg/L
  • Quality:
    ISO/IEC17025:2017(ANAB),ISO17034:2016(ANAB)
  • Form:
    Solution
  • Density:
    1.01g/cm3
Specification Test Results
About this item
 :
 :230.43 g/mol
Density:1,01 g/cm3
Storage Temperature:Raumtemperatur
CAS Number:10102-05-3
Formula:N₂O₆Pd
MDL Number:MFCD00011169