Nickel(II)nitrat 10 g/L in Salpetersäure 1% Matrixmodifizierlösung, für die Atomabsorptionsspektroskopie, Fluka™
Artikelnr. HONCE4605-50ML
Lieferant: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Plastic bottle
- VE:50 mL
- Seq:2370
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Matrix:HNO₃ 1%
- Concentration:Ni(NO₃)₂ 10,000 mg/L
- Quality:ISO/IEC17025:2017(ANAB),ISO17034:2016(ANAB)
- Form:Solution
- Density:1.01g/cm3
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
:
:182.7 g/mol
Dichte:1.01 g/cm3
Lagertemperatur:Raumtemperatur
CAS-Nummer:13138-45-9
Formel:N₂NiO₆
MDL-Nummer:MFCD00011139