Magnesiumnitrat 20 g/L in Wasser Matrixmodifizierlösung, für die Atomabsorptionsspektroskopie, Fluka™
Artikelnr. HONCE4601-50ML
Lieferant: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Plastic bottle
- VE:50 mL
- Seq:2370
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Matrix:H₂O
- Concentration:Mg(NO₃)₂ 20,000 mg/L
- Quality:ISO/IEC17025:2017(ANAB),ISO17034:2016(ANAB)
- Form:Solution
- Density:1.01g/cm3
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
:
Dichte:1,01 g/cm3
Lagertemperatur:Raumtemperatur
CAS-Nummer:13446-18-9
Formel:Mg(NO₃)₂