Ammoniumdihydrogenphosphat 100 g/L in Salpetersäure 1% Matrixmodifizierlösung, für die Atomabsorptionsspektroskopie, Fluka™
HONCE4606-50ML
:
- Packung:Plastic bottle
- VE:50 mL
- Seq:2370
- Matrix:HNO₃ 1%
- Concentration:NH₄H₂PO₄ 100 g/L
- Quality:ISO/IEC17025:2017(ANAB),ISO17034:2016(ANAB)
- Form:Solution
- Density:1.01g/cm3
:
:1,01 g/cm3
:115.03 g/mol
:Raumtemperatur
:7722-76-1
:NH₄H₂PO₄
:MFCD00003396