ContactUsLinkComponent
Magnesiumnitrat 10 g/L in Wasser Matrixmodifizierlösung, für die Atomabsorptionsspektroskopie, Fluka™
Catalog # HONCE4600-50ML
CAS Number:  
Magnesiumnitrat 10 g/L in Wasser Matrixmodifizierlösung, für die Atomabsorptionsspektroskopie, Fluka™
Catalog # HONCE4600-50ML
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    50 mL
  • Seq:
    2370
Specifications
Specification Test Results
  • Matrix:
    H₂O
  • Concentration:
    Mg(NO₃)₂ 10 g/L
  • Quality:
    ISO/IEC17025:2017(ANAB),ISO17034:2016(ANAB)
  • Form:
    Solution
  • Density:
    1.01g/cm3
Specification Test Results
About this item
 :
Density:1,01 g/cm3
Storage Temperature:Raumtemperatur
CAS Number:13446-18-9
Formula:Mg(NO₃)₂