Thermoschüttler, Matrix Orbital
444-1277
: IKA
- Orbit:3 mm
- Bezeichnung:Thermoschüttler, IKA Matrix Orbital, EU-Stecker
- Seq:01
- Modell:IKA Matrix Orbital
- Mischgeschwindigkeit:0 - 3000 min⁻¹
- Gewicht:7,2 kg
- B×T×H:200×120×320 mm
- VE:1
- Typ:Orbital
IKA Matrix Orbital gehört zu einer leistungsstarken Thermoschüttler-Produktfamilie mit zahlreichen benutzerfreundlichen Funktionen.
- Übersichtliches, großes Display mit komfortabler Menüstruktur ermöglicht intuitive Bedienung
- Schnelle und effektive Durchmischung von Flüssigkeiten mit bis zu 3000 U/min bei 3 mm Schüttelhub
- Zwei unterschiedliche Geschwindigkeitseinstellungen für optimale Mischergebnisse
- RS232 und USB-Schnittstellen
Der IKA Matrix Orbital mischt und ist für die Verwendung mit variablen Einsätzen geeignet. Ob Blutproben, pharmazeutische Wirkstoffe, DNA-/RNA-Proben oder ELISA-Assays – selbst kleinste Probenvolumina werden in allen Laboranwendungen zuverlässig und vollständig gemischt. Keine Kreuzkontaminationen und ein optimales Mischresultat.
: Erfüllt ASTM-Standards. EN-342. IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
:
: Im Lieferumfang sind Einsätze für 0,2-ml-PCR-Vials sowie 0,5- und 1,5/2,0-ml-Reaktionsgefäße enthalten.
: