ContactUsLinkComponent
Corning® bovine collagen I (from Dermis)
Corning® bovine collagen I (from Dermis)
Catalog # 392-2502
Supplier:  Corning
   Umweltschonende Herstellung
CAS Number:  
undefined
Corning® bovine collagen I (from Dermis)
Catalog # 392-2502
Supplier:  Corning
   Umweltschonende Herstellung
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    30 mg
  • Ursprung:
    Dermis
  • Spezies:
    Bovine
  • Seq:
    03
  • Environmentally Preferable:
    Umweltschonende Herstellung
  • Lagerbedingungen:
    Stable for at least three months at 2 to 8 °C. Do not freeze.
  • Umweltzertifizierung:
    ISO 14001 - Bedford
  • Protein/Peptid-Name:
    Collagen I
  • Zusammensetzung:
    As a liquid in 0,012 N HCl
Specifications
About this item
Kollagen I kommt in den meisten Geweben und Organen vor, findet sich jedoch am häufigsten in Dermis, Sehnen und Knochen. Als dünne Schicht in Zell- und Gewebekulturen wird es oft zur Verbesserung der Zellanhaftung und Zellvermehrung eingesetzt. Die Anwendung in Gelform verbessert die Expression zellspezifischer Morphologie und Funktion. Collagen I wird häufig zur Kultivierung von Endothelzellen, Hepatozyten, Muskelzellen und einer Vielzahl anderer Zellen verwendet. Die HC-Zusammensetzung von Kollagen I aus Rattenschwanz wird bei dreidimensionalen Anwendungen eingesetzt, bei denen ein robustes Gel mit einer maximalen 3D-Trägermatrix benötigt wird (Richtlinien sind mit dem Produkt enthalten).
Qualitätskontrolle: Alle Vorbereitungen wurden auf ihre Qualität durch SDS-PAGE kontrolliert und negativ auf Bakterien, Pilze und Mycoplasma getestet. Ursprungsmaterial für Kollagen I auf Hepatitis-B-Antigen und HIV-1-Antikörper getestet.