AuftragsverfolgungKontakt
Quarz
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Quarz
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Zertifikate
Quarz
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Synonyme:  Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
  • CAS Nummer:14808-60-7
  • Formel:SiO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00217788
  • Molekulargewicht:60.08 g/mol
  • Siedepunkt:2230 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:1427 °C
  • Dichte:2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:238-878-4
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glasflasche für Feststoffe
    2,5 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 25,50 €
    25,50 €
    1 * 2,5 kg
       25,50 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • 20 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 kg
    1 * 20 kg - 88,20 €
    88,20 €
    1 * 20 kg
       88,20 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource