Quarz
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Über diesen Artikel
Synonyme: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
- CAS Nummer:14808-60-7
- Formel:SiO₂
- MDL-Nummer:MFCD00217788
- Molekulargewicht:60.08 g/mol
- Siedepunkt:2230 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:1427 °C
- Dichte:2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:238-878-4
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Synonyme: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
- CAS Nummer:14808-60-7
- Formel:SiO₂
- MDL-Nummer:MFCD00217788
- Molekulargewicht:60.08 g/mol
- Siedepunkt:2230 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:1427 °C
- Dichte:2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:238-878-4
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.